Merck
E5000
16α,17α-Epoxypregnenolone acetate
~95%
Sinonimo/i:
16α,17-Epoxy-3β-hydroxy-5-pregnen-20-one acetate, 3β-Acetoxy-16α,17α-epoxy-5-pregnen-20-one
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H32O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
372.50
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
251-883-6
MDL number:
Assay:
~95%
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
~95%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)OC1CCC2(C)C3CCC4(C)C(C[C@H]5O[C@@]45C(C)=O)C3CC=C2C1
InChI
1S/C23H32O4/c1-13(24)23-20(27-23)12-19-17-6-5-15-11-16(26-14(2)25)7-9-21(15,3)18(17)8-10-22(19,23)4/h5,16-20H,6-12H2,1-4H3/t16?,17?,18?,19?,20-,21?,22?,23-/m1/s1
InChI key
YRLVTBXOGJMZNC-GJCICFDPSA-N
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
E5000-5G04061832849911