Documenti fondamentali
E4505
Sigma-Aldrich
cis-11,14,17-Eicosatrienoic acid sodium salt
~98%
About This Item
Formula condensata:
C20H33O2Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
328.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
Saggio
~98%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na].CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCC(O)=O
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)