Merck
E4138
5-Ethyl-2-thiouracil
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8N2OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.21
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
>99% (TLC)
SMILES string
CCC1=CNC(=S)NC1=O
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)