E3526
Anti-phospho-Elk-1 (pSer383) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
tecniche
western blot (chemiluminescent): 1:1,000 using Elk-1 fusion protein phosphorylated with purified Erk2
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer383)
Informazioni sul gene
human ... ELK1(2002)
mouse ... Elk1(13712)
rat ... Elk1(314436)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1