Merck
E2006
[D-Ala2]-Methionine enkephalinamide acetate salt
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
Tyr-D-Ala-Gly-Phe-Met-NH2
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H38N6O6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
586.70
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)CNC(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@@H](N)Cc2ccc(O)cc2)C(N)=O
InChI
1S/C28H38N6O6S.C2H4O2/c1-17(32-27(39)21(29)14-19-8-10-20(35)11-9-19)26(38)31-16-24(36)33-23(15-18-6-4-3-5-7-18)28(40)34-22(25(30)37)12-13-41-2;1-2(3)4/h3-11,17,21-23,35H,12-16,29H2,1-2H3,(H2,30,37)(H,31,38)(H,32,39)(H,33,36)(H,34,40);1H3,(H,3,4)/t17-,21+,22+,23+;/m1./s1
InChI key
CGDQCNFNHZVTLN-AUTZVVGKSA-N
Other Notes
Potent methionine enkephalin analog; resistant to enzymatic degradation
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
C B Pert et al.
Science (New York, N.Y.), 194(4262), 330-332 (1976-10-15)
[D-Ala2]-Met-enkephalinamide (DALA), a synthetic enkephalin analog designed by in vitro analysis, binds to opiate receptors almost as tightly as methionine-enkephalin. Since it is not susceptible to degradation by brain enzymes, low doses (5 to 10 micrograms) cause profound, long-lasting, morphine-like
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
E2006-1MG04061825666617
Contatta l'Assistenza Tecnica