E147
Ecgonine methyl ester-(N-methyl-d3) hydrochloride
Sinonimo/i:
(−)-3β-Hydroxy-1αH-5αH-tropane-2β-carboxylic acid methyl ester, 3-Hydroxy-8-(methyl-::FId::FN3)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Grado
analytical standard
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule II; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C10H17NO3.ClH/c1-11-6-3-4-7(11)9(8(12)5-6)10(13)14-2;/h6-9,12H,3-5H2,1-2H3;1H/t6-,7?,8?,9+;/m0./s1
RLLMNWXOZDXKCQ-JVVAZNKBSA-N
Applicazioni
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)