Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 166,00 € 141,10 € |
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 286,00 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 593,00 € |
Informazioni su questo articolo
141,10 €
Prezzo di listino166,00 €Risparmia il 15%Nome del prodotto
Elastatinal, microbial
biological source
microbial
Quality Segment
form
powder
solubility
water: 20 mg/mL, clear, faintly yellow to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]C(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(O)=O)[C@]1([H])CCNC(=N)N1
InChI
1S/C21H36N8O7/c1-10(2)8-14(19(34)35)28-21(36)29-16(12-6-7-24-20(23)27-12)18(33)26-13(4-5-15(22)31)17(32)25-11(3)9-30/h9-14,16H,4-8H2,1-3H3,(H2,22,31)(H,25,32)(H,26,33)(H,34,35)(H3,23,24,27)(H2,28,29,36)/t11-,12-,13-,14-,16-/m0/s1
InChI key
IJWCGVPEDDQUDE-YGJAXBLXSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description microbial | description ≥95% (LC/MS-ELSD) | description ≥98% (HPLC), solid | description phyproof® Reference Substance |
| biological source microbial | biological source - | biological source - | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| form powder | form solid | form solid | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| solubility water: 20 mg/mL, clear, faintly yellow to yellow | solubility - | solubility DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble | solubility - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?