Merck
E0779
pBICEP-CMV-1 Expression Vector
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352200
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
For stable, cytoplasmic expression of N-terminal Met-FLAG fusion proteins from bicistronic mRNA. Stable expression is accomplished by neomycin selection (G 418 sulfate). Supplied with a pBICEP-CMV-1-lacZ Control Vector.
Other Notes
Browse additional application references in our FLAG® Literature portal.
Legal Information
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pBICEP-CMV is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica