Vai a
E003256
L-(+)-arabinosio
≥99% (GC)
Sinonimo/i:
Aldehydo-L-arabinose
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.13
EC Number:
226-214-6
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1723085
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
powder
optical activity
[α]/D +103 to +105°(lit.)
color
white
mp
160-163 °C (lit.)
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4-,5+/m0/s1
InChI key
PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
Application
L-Arabinose is used as a substrate to identify, differentiate and characterize pentose sugar isomerase(s). L-Arabinose is used in the bioproduction of L-ribose.
Biochem/physiol Actions
L-(+)-Arabinose is a naturally occurring pentose sugar that has been shown to decrease lipogenesis in rat models due to its ability to inhibit sucrase activity.
Il L-arabinosio è l′isomero presente in natura ed è uno dei costituenti dei polisaccaridi vegetali. La maggior parte dei batteri contiene un operone arabinosio inducibile che codifica per una serie di enzimi e trasportatori che consente l′uso dell′L-arabinosio come unica fonte di carbonio nelle colture microbiche.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-(+)-arabinosio
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)