Key Documents
D9908
Sigma-Aldrich
6-([4,6-Dichlorotriazin-2-yl]amino)fluorescein hydrochloride
≥90% (HPLC)
Sinonimo/i:
6-DTAF
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H12Cl2N4O5 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
531.73
Codice UNSPSC:
12171500
Saggio
≥90% (HPLC)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5c(Nc6nc(Cl)nc(Cl)n6)cccc45)c1
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3