Vai a
D9753
DL-3,4-Dihydroxyphenyl glycol
Sinonimo/i:
DL-α,β,3,4-Tetrahydroxyphenethyl alcohol, DL-β,3,4-Trihydroxyphenethyl alcohol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
344,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.16
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
249-260-9
MDL number:
Form:
powder
344,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCC(O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H10O4/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3,8-12H,4H2
InChI key
MTVWFVDWRVYDOR-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
H4291H3648197653
description
-
description
≥98% (HPLC)
description
≥98%
description
98%
form
powder
form
-
form
powder
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)