Merck
D8538
Deamino-Tyr-Tyr ethyl ester
Sinonimo/i:
DTE
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H23NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
357.40
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)CCc2ccc(O)cc2
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)