Documenti fondamentali
D8378
Sigma-Aldrich
2,4-Dihydroxy-6-methyl-5-nitropyrimidine
≥98.5%
Sinonimo/i:
5-Nitro-6-methyluracil
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.11
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
Saggio
≥98.5%
Stringa SMILE
Cc1nc(O)nc(O)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H5N3O4/c1-2-3(8(11)12)4(9)7-5(10)6-2/h1H3,(H2,6,7,9,10)
LIVYMRJSNFHYEN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3