Documenti fondamentali
D8020
Sigma-Aldrich
1,2-Di-O-hexadecyl-rac-glycerol
≥99% (TLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C35H72O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
540.94
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
Saggio
≥99% (TLC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCOCC(CO)OCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C35H72O3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-37-34-35(33-36)38-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h35-36H,3-34H2,1-2H3
YQDJMFFVPVZWNK-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)