Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 85,90 € |
100 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 224,00 € |
Informazioni su questo articolo
85,90 €
Quality Segment
form
solid
mp
107-109 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)C1=C(C)N(C)N(c2ccccc2)C1=O
InChI
1S/C13H17N3O/c1-10-12(14(2)3)13(17)16(15(10)4)11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,1-4H3
InChI key
RMMXTBMQSGEXHJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description reactive nitrogen species scavenger | description puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99% | description reagent grade | description for spectrophotometric det. of H2O2 and phenols, ≥98.0% |
| form solid | form - | form powder | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| mp 107-109 °C (lit.) | mp 105-110 °C (lit.), 107-109 °C | mp 105-110 °C (lit.) | mp 108-110 °C, 105-110 °C (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?