D7774
Diphenhydramine hydrochloride
analytical standard
Sinonimo/i:
2-Diphenylmethoxy-N,N-dimethylethylamine hydrochloride, N-(2-Diphenylmethoxyethyl)-N,N-dimethylamine hydrochloride
About This Item
Grado
analytical standard
agenzia
EPA 1694
Forma fisica
solid
Confezionamento
vial of 250 mg
applicazioni
environmental
Stringa SMILE
Cl[H].CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H21NO.ClH/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1H
PCHPORCSPXIHLZ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... HRH1(3269)
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves