D7033
DL-threo-Dihydrosphingosine
≥98%
Sinonimo/i:
DL-threo-1,3-Dihydroxy-2-aminooctadecane
About This Item
Saggio
≥98%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCC[C@@](O)([H])[C@@]([H])(N)CO
InChI
1S/C18H39NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h17-18,20-21H,2-16,19H2,1H3/t17-,18-/m0/s1
OTKJDMGTUTTYMP-ROUUACIJSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3