Documenti fondamentali
D6940
Sigma-Aldrich
R-(–)-Desmethyldeprenyl hydrochloride
>98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
(R)-N-(1-Phenylpropan-2-yl)prop-2-yn-1-amine hydrochloride, N-Desmethylselegiline hydrochloride, L-Nordeprenyl hydrochloride, Norselegiline hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H15N · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.72
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
>98% (HPLC)
Forma fisica
solid
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Colore
off-white
Solubilità
H2O: soluble >20 mg/mL
applicazioni
forensics and toxicology
veterinary
Stringa SMILE
C[C@@H](NCC#C)CC1=CC=CC=C1.Cl
InChI
1S/C12H15N.ClH/c1-3-9-13-11(2)10-12-7-5-4-6-8-12;/h1,4-8,11,13H,9-10H2,2H3;1H/t11-;/m1./s1
KJZZTCSJZCYCQS-RFVHGSKJSA-N
Azioni biochim/fisiol
Neuroprotectant; anti-apoptotic.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3