Documenti fondamentali
D6638
Sigma-Aldrich
N4,3′-O-Diacetyl-2′-deoxycytidine
~98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H17N3O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
311.29
Codice UNSPSC:
12352204
Saggio
~98%
Temperatura di conservazione
−20°C
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)