Documenti fondamentali
D6250
Sigma-Aldrich
2′-Deoxyadenosine 5′-monophosphate sodium salt
Sigma Grade, ≥96% (HPLC)
Sinonimo/i:
2′-Deoxyadenylic acid, dAMP
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14N5O6P · xNa+
Numero CAS:
Peso molecolare:
331.22 (free acid basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106305
ID PubChem:
Grado
Sigma Grade
Saggio
≥96% (HPLC)
≥96% (spectrophotometric assay)
Stato
powder
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])([O-])=O)O3
InChI
1S/C10H14N5O6P.2Na/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(16)6(21-7)2-20-22(17,18)19;;/h3-7,16H,1-2H2,(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);;/q;2*+1/p-2/t5-,6+,7+;;/m0../s1
SNYHHRDGEJPLGT-OJSHLMAWSA-L
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sachie Shibayama et al.
Journal of chromatography. A, 1406, 210-214 (2015-07-05)
We have developed a highly sensitive method for the analysis of deoxynucleotide monophosphates (dNMPs), which involves the use of liquid chromatography/mass spectrometry (LC/MS) and a new metal-free column. The new column solves the problem that the phosphate group in dNMPs