Vai a
D6000
2′-Deoxyadenosine 5′-di­phos­phate sodium salt
≥95% (HPLC), synthetic (organic), powder
Sinonimo/i:
dADP
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
220,00 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
714,00 €
606,90 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H15N5O9P2 · xNa+
Numero CAS:
Peso molecolare:
411.20 (free acid basis)
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
276-280-5
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
220,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
2′-Deoxyadenosine 5′-di­phos­phate sodium salt,
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C3CC(O)C(COP(O)(=O)OP(O)(O)=O)O3
InChI
1S/C10H15N5O9P2.Na.H/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(16)6(23-7)2-22-26(20,21)24-25(17,18)19;;/h3-7,16H,1-2H2,(H,20,21)(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);;
InChI key
KZGAPWRJMWSNQO-UHFFFAOYSA-N
General description
2′-Deoxyadenosine5′-di­phos­phate (dADP) is a purine containing adenine as the nucleobase. It isproduced as a product of hypoxanthine oxidase action on hypoxanthine duringpurine degradation in the body.
Application
2′-Deoxyadenosine 5′-diphosphate (dADP) may be used for the synthesis of deoxyadenylate oligonucleotides with enzymes such as polynucleotide phosphorylase from Escherichia coli. dADP is used as an inhibitor of bacterial poly(A) polymerase. DeoxyADP may be use as an alternative substrate or inhibitor for studies of ATPase and DNA and RNA polymerase specificity.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D7250D6500A0752
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
natural (inorganic)
biological source
yeast (candida utilis)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥96%
assay
≥97%
assay
≥93%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)