Merck
D5632
3,5-Dibromo-L-tyrosine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9Br2NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
338.98
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
206-091-5
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
SMILES string
N[C@@H](Cc1cc(Br)c(O)c(Br)c1)C(O)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)