Vai a
D5318
DCP-LA
≥95% (HPLC), oil
Sinonimo/i:
2-[(2-pentylcyclopropyl)methyl]cyclopropaneoctanoic acid, 8-[2-(2-pentyl-cyclopropylmethyl)-cyclopropyl]-octanoic acid, FR 236924
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
219,00 €
186,15 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H36O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
308.50
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
oil
186,15 €
Prezzo di listino219,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
oil
color
clear
solubility
DMSO: >2 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCC1CC1CC2CC2CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H36O2/c1-2-3-7-10-16-13-18(16)15-19-14-17(19)11-8-5-4-6-9-12-20(21)22/h16-19H,2-15H2,1H3,(H,21,22)
InChI key
CONYTTFKIUJZOF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DCP-LA is a selective PKC-epsilon (PKC-ε) activator.
DCP-LA is a selective PKC-epsilon (PKC-ε) activator. In the in situ PKC assay with a reversed phase high-performance liquid chromatography, DCP-LA significantly activated PKC in PC-12 cells in a concentration (10 nM-100 μM)-dependent manner, with the maximal effect at 100 nM. DCP-LA has over a 7-fold greater potency for activation of PKC-ε over other PKC isozymes.
Features and Benefits
This compound is featured on the PKC page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0664SML1999SML2533
DCP-LA ≥95% (HPLC), oil
Sigma-Aldrich
D5318
DCP-LA
Sm4 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1999
Sm4
Jedi1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2533
Jedi1
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
form
oil
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >2 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
clear
color
colorless to yellow
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)