D4546
7-Deacetylforskolin 7-hemisuccinate
≥98%
Sinonimo/i:
7β-O-Hemisuccinyl-1α,6β,9α-trihydroxy-8,13-epoxy-labd-14-en-11-one
About This Item
Saggio
≥98%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12[C@H](O)[C@H](OC(=O)CCC(O)=O)[C@@]3(C)O[C@](C)(CC(=O)[C@]3(O)[C@@]1(C)[C@@H](O)CCC2(C)C)C=C
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3