D4393
1,6-Dibromo-1,6-dideoxy-D-mannitol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12Br2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
307.97
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@H](CBr)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CBr
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)