Vai a
D4317
3,5-Diiodothyropropionic acid
Sinonimo/i:
DITPA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H12I2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
510.06
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCc1cc(I)c(Oc2ccc(O)cc2)c(I)c1
Biochem/physiol Actions
DITPA, an analog of L-thyroxine, has inotropic but not chronotropic effects on heart muscle. It also stimulates myocardial angiogenesis after infarction by interaction with integrin αvཪ3 at the cell surface.
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)