Vai a
D4034
cis-13,16-Docosadienoic acid methyl ester
≥98%
Sinonimo/i:
13,16-Docosadienoic acid, methyl ester, (13Z,16Z)-
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
124,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H42O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
350.58
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
124,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
liquid
functional group
ester
lipid type
unsaturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C23H42O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h7-8,10-11H,3-6,9,12-22H2,1-2H3/b8-7-,11-10-
InChI key
UPIRHFZFPVEDCF-NQLNTKRDSA-N
Packaging
Sealed ampule.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D3534L6031840864C
18:0-22:6 PA 1-stearoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), chloroform
Avanti
840864C
18:0-22:6 PA
description
≥98%
description
≥98% (capillary GC)
description
-
description
1-stearoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), chloroform
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
assay
≥98%
assay
≥98% (capillary GC)
assay
≥98% (TLC)
assay
>99% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)