D3409
Diphenylamine
ACS reagent, passes test for sensitivity to nitrate
About This Item
Grado
ACS reagent
Densità del vapore
5.82 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 108 °C)
Temp. autoaccensione
1175 °F
Residuo alla calcinazione
≤0.03%
P. eboll.
302 °C (lit.)
Punto di fusione
50-53 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: passes test
Anioni in tracce
nitrate (NO3-): passes test
Compatibilità
passes test for sensitivity to nitrate
Stringa SMILE
N(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Kidney,Liver,spleen
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges