Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 216,00 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 777,00 € |
Informazioni su questo articolo
216,00 €
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
impurities
≤1% CoA
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC1OC(C(O)C1O)n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)C(=O)NCCC(=O)NCCS
InChI
1S/C21H35N7O13P2S/c1-21(2,16(32)19(33)24-4-3-12(29)23-5-6-44)8-39-43(36,37)41-42(34,35)38-7-11-14(30)15(31)20(40-11)28-10-27-13-17(22)25-9-26-18(13)28/h9-11,14-16,20,30-32,44H,3-8H2,1-2H3,(H,23,29)(H,24,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,25,26)
InChI key
KDTSHFARGAKYJN-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥90% (HPLC) | description 90-95% | description ≥98.5% (HPLC), powder | description 97% |
| assay ≥90% (HPLC) | assay 90-95% | assay ≥98.5% (HPLC) | assay 97% |
| solubility H2O: soluble-50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility - | solubility H2O: 10 mg/mL, clear, colorless (pH of aqueous solution is approx. 3.0. The sodium salt (A6885) is about 20× more soluble.) | solubility - |
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-30°C |
| form powder | form solid | form powder | form solid |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?