Documenti fondamentali
D3031
Sigma-Aldrich
Diethyl disulfide
Sinonimo/i:
Ethyl disulfide
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.25
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
Indice di rifrazione
n20/D 1.506 (lit.)
P. eboll.
151-153 °C (lit.)
Densità
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCSSCC
InChI
1S/C4H10S2/c1-3-5-6-4-2/h3-4H2,1-2H3
CETBSQOFQKLHHZ-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Dong-Qing Ye et al.
Food chemistry, 202, 236-246 (2016-02-28)
The evolution of volatile sulfur compounds (VSCs) in Cabernet Sauvignon wines from seven regions of China during maturation in oak barrels was investigated. The barrels were made of different wood grains (fine and medium) and toasting levels (light and medium).