Documenti fondamentali
D2806
Sigma-Aldrich
2-Deoxy-2-phthalimido-3,4,6-tri-O-acetyl-α-D-glucopyranosyl fluoride
About This Item
Formula condensata:
C20H20NO9F
Numero CAS:
Peso molecolare:
437.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
Stato
solid
Impurezze
≤10% β-anomer
Stringa SMILE
CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](F)[C@@H]([C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O)N2C(=O)c3ccccc3C2=O
InChI
1S/C20H20FNO9/c1-9(23)28-8-14-16(29-10(2)24)17(30-11(3)25)15(18(21)31-14)22-19(26)12-6-4-5-7-13(12)20(22)27/h4-7,14-18H,8H2,1-3H3/t14-,15-,16-,17-,18+/m1/s1
YRVBOYANNCZRHU-ZKXLYKBJSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)