Vai a
D2636
Dipalmitin
≥99.0%
Sinonimo/i:
Glycerol 1,2(3)-dihexadecanoate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
71,10 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
445,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C35H68O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
568.91
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
247-886-7
MDL number:
71,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC.CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CO)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/2C35H68O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(37)39-31-33(36)32-40-35(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(37)39-32-33(31-36)40-35(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h2*33,36H,3-32H2,1-2H3
InChI key
UJTQAHPLAOYWPB-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Approx. 50% 1,2- and 50% 1,3-isomer.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D1639M1640P0169
Dipalmitin ≥99.0%
Sigma-Aldrich
D2636
Dipalmitin
DL-α-Palmitin ≥99%
Sigma-Aldrich
M1640
DL-α-Palmitin
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
plant, synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
assay
≥99.0%
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99%
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)