Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H25NO·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
319.87
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Per informazioni sul prodotto D2571, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: 16 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CCN(CC)CCOc1ccc(Cc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C19H25NO.ClH/c1-3-20(4-2)14-15-21-19-12-10-18(11-13-19)16-17-8-6-5-7-9-17;/h5-13H,3-4,14-16H2,1-2H3;1H
InChI key
TXLHNFOLHRXMAU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DPPE is a potent, selective ligand of the microsomal anti-estrogen binding site.
DPPE is a potent, selective ligand of the microsomal anti-estrogen binding site. DPPE is a tamoxifen derivataive that binds with high affinity to the anti-estrogen binding site, but unlike tamoxifen, does not bind to the estrogen receptor. DPPE sensitizes MDR tumor cells to chemotherapy and also inhibits histamine binding at the intracellular histamine site.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
nwg
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?