Documenti
D2407
Sigma-Aldrich
1,2-Distearoyl-3-oleoyl-rac-glycerol
~99%
Sinonimo/i:
1,2-Dioctadecanoyl-3-(cis-9-octadecenoyl)-rac-glycerol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C57H108O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
889.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
Saggio
~99%
Forma fisica
solid
Gruppo funzionale
ester
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C57H108O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25,28,54H,4-24,26-27,29-53H2,1-3H3/b28-25+
YFFIQXNTTVSKJC-AZPGRJICSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3