Key Documents
D2130
Sigma-Aldrich
N,O-Di(DNP)-L-tyrosine
Sinonimo/i:
N,O-Di(2,4-dinitrophenyl)-L-tyrosine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H15N5O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
513.37
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(=O)C(Cc1ccc(Oc2ccc(cc2N(=O)=O)N(=O)=O)cc1)Nc3ccc(cc3N(=O)=O)N(=O)=O
InChI
1S/C21H15N5O11/c27-21(28)17(22-16-7-3-13(23(29)30)10-18(16)25(33)34)9-12-1-5-15(6-2-12)37-20-8-4-14(24(31)32)11-19(20)26(35)36/h1-8,10-11,17,22H,9H2,(H,27,28)
XLKWITSYWZVKMC-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3