Documenti fondamentali
D1755
Sigma-Aldrich
DNP-L-serine
Sinonimo/i:
N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-serine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9N3O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OCC(Nc1ccc(cc1N(=O)=O)N(=O)=O)C(O)=O