Merck
D153
(R)(−)-DOI hydrochloride
≥98% (HPLC), 5-HT2 serotonin receptor agonist, solid
Sinonimo/i:
(−)-1-(2,5-Dimethoxy-4-iodophenyl)-2-aminopropane hydrochloride, (−)-2,5-Dimethoxy-4-iodoamphetamine hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H16INO2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
357.62
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
(R)(−)-DOI hydrochloride, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]22/D −12.36°, c = 2 in H2O(lit.)
drug control
Home Office Schedule 1; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada, kontrollierte Droge in Deutschland
color
white
solubility
H2O: ≥20 mg/mL, ethanol: soluble
SMILES string
Cl.COc1cc(C[C@@H](C)N)c(OC)cc1I
InChI
1S/C11H16INO2.ClH/c1-7(13)4-8-5-11(15-3)9(12)6-10(8)14-2;/h5-7H,4,13H2,1-3H3;1H/t7-;/m1./s1
InChI key
QVFDMWGKHUFODK-OGFXRTJISA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Potent and selective 5-HT2 serotonin receptor agonist that crosses the blood-brain barrier; more potent enantiomer of ±-DOI hydrochloride.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)