Vai a
D1260
Decamethonium bromide
crystalline
Sinonimo/i:
Decamethylene bis(trimethylammonium bromide), Decane-1,10-bis(trimethylammonium bromide)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
124,00 €
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
228,00 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
405,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(CH3)3N(Br)(CH2)10N(Br)(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
418.29
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-772-2
Beilstein/REAXYS Number:
3728288
MDL number:
Form:
crystalline
124,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
crystalline
Quality Segment
color
off-white
mp
263-267 °C (lit.)
originator
GlaxoSmithKline
SMILES string
[Br-].[Br-].C[N+](C)(C)CCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C16H38N2.2BrH/c1-17(2,3)15-13-11-9-7-8-10-12-14-16-18(4,5)6;;/h7-16H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
HLXQFVXURMXRPU-UHFFFAOYSA-L
Application
Decamethonium bromide has been used to induce paralysis in duck embryo.
Biochem/physiol Actions
Decamethonium serves as a muscle relaxant and is also a neuromuscular blocking agent. It has a molecular weight of 258.4.[1]
Nicotinic acetylcholine receptor partial agonist and neuromuscular blocking agent; depolarizes striated muscles and blocks their activity.
Features and Benefits
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
H0879396966376426
form
crystalline
form
-
form
-
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
originator
GlaxoSmithKline
originator
-
originator
-
originator
-
color
off-white
color
-
color
-
color
-
Gene Information
human ... CHRNA1(1134), CHRNA10(57053), CHRNA2(1135), CHRNA3(1136), CHRNA4(1137), CHRNA5(1138), CHRNA6(8973), CHRNA7(1139), CHRNA9(55584), CHRNB1(1140), CHRNB2(1141), CHRNB3(1142), CHRNB4(1143), CHRND(1144), CHRNE(1145), CHRNG(1146)
Gene Information
human ... CHRNA1(1134), CHRNA10(57053), CHRNA2(1135), CHRNA3(1136), CHRNA4(1137), CHRNA5(1138), CHRNA6(8973), CHRNA7(1139), CHRNA9(55584), CHRNB1(1140), CHRNB2(1141), CHRNB3(1142), CHRNB4(1143)
Gene Information
human ... CHRNA1(1134), CHRNB1(1140), CHRND(1144), CHRNE(1145), CHRNG(1146)
Gene Information
-
mp
263-267 °C (lit.)
mp
282-285 °C (dec.)
mp
263-267 °C (lit.)
mp
99-101 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Decamethonium bromide
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)