Vai a
D0787
3-(Dimethylamino)benzoic acid
≥97% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
3-Dimethylaminobenzoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(CH3)2NC6H4CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.19
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
202-775-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2208586
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
3-(Dimethylamino)benzoic acid, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
mp
148-150 °C (lit.)
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, yellow to brown
SMILES string
CN(C)c1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c1-10(2)8-5-3-4-7(6-8)9(11)12/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)
InChI key
NEGFNJRAUMCZMY-UHFFFAOYSA-N
Application
3-(Dimethylamino)benzoic acid has been used to analyse glucose content from the extraction of starch and soluble sugars.
Biochem/physiol Actions
3-dimethylaminobenzoic acid (DMAB) can be used to quantity the activity of peroxidase and manganese peroxidase.[1]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
232793225193N0630
Niflumic acid
Sigma-Aldrich
N0630
Niflumic acid
assay
≥97% (HPLC)
assay
97%
assay
98%
assay
≥98% (HPLC)
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, yellow to brown
solubility
methanol: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly brown(lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, faintly yellow to yellow
solubility
acetone: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
mp
148-150 °C (lit.)
mp
173-175 °C (lit.)
mp
-
mp
203-204 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-(Dimethylamino)benzoic acid
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)