Key Documents
D0528
Sigma-Aldrich
Deoxyrhapontin from rhubarb root
~99%
Sinonimo/i:
3,5-Dihydroxy-4′-methoxystilbene 3-O-β-D-glucoside
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H24O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
404.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
Saggio
~99%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)\C=C\c2cc(O)cc(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)c2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3