CWA-1061
Anti-Mouse CD62L (MEL-14) Colorwheel® Dye-Ready mAb
for use with ColorWheel® Dyes (Required, sold separately)
About This Item
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MEL-14, monoclonal
Nome Commerciale
ColorWheel®
Forma fisica
lyophilized
PM
calculated mol wt 42.29 kDa
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2aκ
Sequenza dell’epitopo
Extracellular domain
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Compatibilità
for use with ColorWheel® Dyes (Required, sold separately)
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Sell(20343)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Flow Cytometry in mouse splenocytes.
Flow Cytometry Analysis (FC): Staining of one million mouse splenocytes was performed using 5 μL of a 1:1 mixture of Cat. No. CWA-1061, Anti-Mouse CD62L (MEL-14) ColorWheel® Dye-Ready mAb and Cat. No. CWD-PE ColorWheel® Antibody-Ready Phycoerythrin (PE) Dye or an equivalent amount of a PE-conjugated Rat IgG2a isotype control.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Compatibilità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3