This substrate is a highly sensitive, luminol-based solution suitable for blotting applications that utilize horseradish peroxidase (HRP)-conjugates. However, it has not been tested in ELISA applications.
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.83
UNSPSC Code:
12352204
Per informazioni sul prodotto CPSOC, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiApplication
One Component Chemiluminescent Membrane / Blotting Peroxidase Substrate is luminol-based and can detect horseradish peroxidase at high sensitivity levels (low picogram to femtogram). It provides superior sensitivity and convenience compared to competitor products. The substrate is supplied as one component. It requires no mixing and is ready to use, thus eliminating mixing errors. CPSOC substrate may be used for immunoblots, western blots, dot blots and any blotting application utilizing horseradish peroxidase (HRP)-conjugates. The substrate can be used with various blocking buffers and on nitrocellulose or PVDF membranes. Such blots will exhibit low backgrounds. Detection and analysis may be done by CCD imaging systems or x-ray film.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description sufficient for 60 mL substrate |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| description One Component Solution | description - | description - | description - |
CPSOC peroxidase substrate for dot blots | - | - | - |
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
68-12-2
CAS No.
68-12-2
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
Is this substrate suitable for ELISA assays?
1 risposta-