Vai a
CLS8673
Corning® Storage Box for 1-2 mL 2D Barcoded Cryogenic Vials
holds 81 vials, 9 x 9 array, white polycarbonate
Sinonimo/i:
Corning vial accessory
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
158,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41123304
Material:
white polycarbonate
158,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
white polycarbonate
size
132 mm × 132 mm
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
Z756784CLS8674Z756776
description
holds 81 vials, 9 x 9 array, white polycarbonate
description
pack of 4 ea, Holds 81 x 2 mL vials
description
holds 100 vials, 10 x 10 array, white polycarbonate
description
pack of 8 ea, Holds 25 x 2 mL vials
material
white polycarbonate
material
polycarbonate
material
white polycarbonate
material
polycarbonate
size
132 mm × 132 mm
size
133x133x51 mm
size
132 mm (132 mm)
size
76x76x51 mm
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)