Vai a
CLS8671
Fiale criogeniche Corning®, filettatura esterna
capacity 2.0 mL, 1D and 2D barcodes
Sinonimo/i:
Cryogenic vials
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
643,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121704
Capacity:
2.0 mL
Material:
natural polypropylene tube, orange polyethylene cap, round bottom , silicone washer
Sterility:
sterile; γ-irradiated (certified nonpyrogenic), sterile
Packaging:
pack of 50 ea, case of 500 ea
Feature:
self-standing
643,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
natural polypropylene tube, orange polyethylene cap, round bottom , silicone washer
sterility
sterile; γ-irradiated (certified nonpyrogenic), sterile
feature
self-standing
packaging
pack of 50 ea, case of 500 ea
manufacturer/tradename
Corning 8671
8671
technique(s)
cryopreservation: suitable
capacity
2.0 mL
size
47 mm × 12 mm
color
natural
suitability
suitable for (cryogenic vial)
Features and Benefits
  • Le vial criogeniche sono realizzate in polipropilene per sopportare temperature fino a −196 °C.
  • Le vial hanno un tappo filettato e una rondella in silicone per garantire una tenuta sicura
  • Possono essere dotate di codice colore con inserti.
  • Tutte le vial hanno uno speciale design della base che consente l′inserimento nel rack criogenico, per consentirne l′uso con una sola mano.
  • Queste vial presentano delle tacche nere facilmente visibili per una misurazione precisa del volume.
  • Presentano ampi spazi sui quali riportare i dati del campione e/o i parametri sperimentali
  • Non presentano livelli rilevabili di RNasi/DNasi.
  • Sono sterilizzate con raggi gamma
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
CLS8676CLS430661CLS430658
description
capacity 2.0 mL, 1D and 2D barcodes
description
capacity 2.0 mL, 1D barecodes
description
capacity 2.0 mL
description
capacity 1.2 mL
suitability
suitable for (cryogenic vial)
suitability
suitable for (cryogenic vial)
suitability
-
suitability
-
sterility
sterile; γ-irradiated (certified nonpyrogenic)
sterility
sterile; γ-irradiated (certified nonpyrogenic)
sterility
sterile; γ-irradiated (certified nonpyrogenic)
sterility
sterile; γ-irradiated (certified nonpyrogenic)
manufacturer/tradename
Corning 8671
8671
manufacturer/tradename
Corning 8676
manufacturer/tradename
Corning 430661
manufacturer/tradename
Corning 430658
capacity
2.0 mL
capacity
2.0 mL
capacity
2.0 mL
capacity
1.2 mL
material
orange polyethylene cap, round bottom , silicone washer, natural polypropylene tube
material
silicone washer, orange polyethylene cap, round bottom natural polypropylene tube
material
round bottom tube, polypropylene (Threaded), cap (External threaded)
material
polypropylene (Threaded), cap (External threaded), conical bottom tube (self-standing)
packaging
pack of 50 ea, case of 500 ea
packaging
case of 500 ea, pack of 50 ea
packaging
case of 500 ea, pack of 50 ea
packaging
case of 500 ea, pack of 50 ea
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)