CLS5650P250
Corning® reusable volumetric flask, Class A
perfluoroalkoxy copolymer, size 250 mL, with GL-25 screw cap
Sinonimo/i:
Corning container
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
long
perfluoroalkoxy copolymer
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Screw cap
Confezionamento
pack of 1
case of 5
Produttore/marchio commerciale
Corning 5650P-250
Alt. × diam. est.
220 mm × 83 mm
Misura
250 mL
Categorie correlate
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)