Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 ea | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 124,00 € |
4 ea | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 353,00 € |
Informazioni su questo articolo
124,00 €
material
cap (fill)
sterility
sterile
packaging
case of 4
manufacturer/tradename
Corning 3333
General description
Features and Benefits
- Consists of 1/4 flexible tubing that is heat sealable and chemically resistant
- Threaded cap made up of polyethylene
- Gamma irradiation sterilized
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description sterile, 6.4 mm I.D. tubing, 70 cm length, male MPC coupling with female end cap, cap (fill), case of 4 | description sterile, male MPC coupling, with male end cap, 6.4 mm I.D. barbed fitting with female end cap, cap (fill), case of 4 | description sterile, male MPC coupling with male end cap, 9.5 mm I.D. barbed fitting with female end cap, cap (fill), case of 4 | description tubing I.D. 9.5 mm, L 7 cm, filter size 37 mm , hydrophobic glass fiber, sterile, cap (vent), case of 4 |
| manufacturer/tradename Corning 3333 | manufacturer/tradename Corning 3334 | manufacturer/tradename Corning 3339 | manufacturer/tradename Corning 3284 |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| material cap (fill) | material cap (fill) | material cap (fill) | material cap (vent) |
| packaging case of 4 | packaging case of 4 | packaging case of 4 | packaging case of 4 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® CellSTACK® accessories
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?