CLS21505L
Pyrex® single cavity chromatography reservoir
capacity 5 L
Sinonimo/i:
storage reservoir
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
Pyrex
colorless
Grado
for chromatography
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 2150-5L
Capacità
5 L
Categorie correlate
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)