Vai a
CLS2018
Corning® cap inserts for cryogenic vials
green
Sinonimo/i:
Corning cap
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
50,60 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121704
Color:
green
Sterility:
non-sterile
50,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Corning 2018
color
green
General description
  • Cap inserts provide color coding for easy sample identification
  • Inserts are packaged in resealable bags
  • Cap inserts fit all Corning cryogenic vials except Corning No. 430289
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
CLS2016CLS2017CLS430499
description
green
description
blue
description
red
description
assorted colors, 100 each of white, blue, red, green, and yellow
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
color
green
color
blue
color
red
color
assorted colors, 100 each of white, blue, red, green, and yellow
manufacturer/tradename
Corning 2018
manufacturer/tradename
Corning 2016
manufacturer/tradename
Corning 2017
manufacturer/tradename
Corning 430499
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)