Vai a
CLS2015
Corning® cap inserts for cryogenic vials
white
Sinonimo/i:
cryovials
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
50,60 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121704
Color:
white
Sterility:
non-sterile
50,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Corning 2015
color
white
General description
  • Cap inserts provide color coding for easy sample identification
  • Inserts are packaged in resealable bags
  • Cap inserts fit all Corning cryogenic vials except Corning No. 430289
Features and Benefits
  • Corning® cap inserts for cryogenic vials are made of Virgin Polypropylene.
  • White caps inserts provide color-coding for easy sample identification.
  • Nonsterile.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
CLS430499CLS2016CLS2019
description
white
description
assorted colors, 100 each of white, blue, red, green, and yellow
description
blue
description
yellow
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
color
white
color
assorted colors, 100 each of white, blue, red, green, and yellow
color
blue
color
yellow
manufacturer/tradename
Corning 2015
manufacturer/tradename
Corning 430499
manufacturer/tradename
Corning 2016
manufacturer/tradename
Corning 2019
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)