NCI-H510A
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Origine biologica
human lung (adrenal metastasis)
Confezionamento
tube of 5 μg 96020944-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96020944-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent/aggregates in suspension
Cariotipo
Hypotriploid; modal number = 54; range = 46 to 57. Twenty to 25 marker chromosomes common to all cells. These include t(13q21q), der(1)t(1;21)(p36.1;q11), der(7)t(7;7)(p22;q22), 11p+, 12p+, and 15p+.
Morfologia
Not specified
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
metastasis
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)